Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniumchloride
Ammoniumchloride
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Ammoniumchloride
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
Ammoniumchloride
Ammoniumchloride
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Ammonium muriate, Salmiac
  • CAS-nummer:12125-02-9
  • Formule:NH₄Cl
  • MDL-nummer:MFCD00011420
  • Molecular Weight:53.49 g/mol
  • Merck index:13,00510
  • Smelten Pt:335 °C
  • Dichtheid:1,5256 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:235-186-4
Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 31,50 €
    31,50 €
    1 * 500 g
       31,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 58,50 €
    58,50 €
    1 * 1 kg
       58,50 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 459,00 €
    459,00 €
    1 * 25 kg
       459,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.