Orders LinkContactUsLinkComponent
Cetrimonium bromide, RonaCare®
Catalogus #
Corrosief
Gezondheid
Irriterend
Milieu
Cetrimonium bromide, RonaCare®
Catalogus #
Leverancier:  
CAS-nummer:  57-09-0
Cetrimonium bromide, RonaCare®
CAS-nummer:  57-09-0
Product Details & Documents
Synoniemen:  N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
  • CAS-nummer:57-09-0
  • Formule:CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
  • MDL-nummer:MFCD00011772
  • Molecular Weight:364.45 g/mol
  • Merck index:13,02034
  • Smelten Pt:237…243 °C
  • Flits Pt:244 °C (gesloten beker)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-311-3
  • UN:3077
  • ADR:9,III