Cetrimonium bromide ≥99%, high purity
0833-1KG
:
- Verpakking:HDPE bottle
- VPE:1 kg
- Seq:4024
- Purity:≥99%
:
:364.45 g/mol
:13,02034
:237…243 °C
:244 °C (closed cup)
:Kamertemperatuur
:200-311-3
:3077
:9,III
:GHS05
:GHS07
:GHS09
:57-09-0
:CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
:MFCD00011772