Aluminium oxide, intermediate surface area catalyst support low SiO₂
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:1344-28-1
:11092-32-3
Formule:Al₂O₃
MDL-nummer:MFCD00003424
:101.96 g/mol
Merck index:13,00355
Kokend Pt:2980 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:2045 °C
Dichtheid:3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:215-691-6
BEREIKEN:01-2119529248-35
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together