Orders LinkContactUsLinkComponent
Magnesium oxide heavy, TECHNICAL
Magnesium oxide heavy, TECHNICAL
Plastic bucket, 25 kg
Catalogus # 25056.460
Leverancier:   VWR Chemicals
Magnesium oxide heavy, TECHNICAL
Catalogus # 25056.460
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  1309-48-4
Magnesium oxide heavy, TECHNICAL
Magnesium oxide heavy, TECHNICAL
Plastic bucket, 25 kg
CAS-nummer:  1309-48-4
Price
703,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Magnesia usta
  • CAS-nummer:1309-48-4
  • Formule:MgO
  • MDL-nummer:MFCD00011109
  • Molecular Weight:40.3 g/mol
  • Merck index:12,05713
  • Kokend Pt:3600 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:2800 °C
  • Dichtheid:3,58 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-171-9
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay (on ignited basis):
    Min. 85%
  • Loss on ignition (800°C):
    Max. 8%
  • Silica:
    3 - 8 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bucket
  • VPE:
    25 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.