Potassium nitrate
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Over dit artikel
Synoniemen: Nitrate of Potash
- CAS-nummer:7757-79-1
- Formule:KNO₃
- MDL-nummer:MFCD00011409
- Molecular Weight:101.1 g/mol
- Merck index:13,07733
- Smelten Pt:334 °C
- Dichtheid:2,109 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-818-8
- UN:1486
- ADR:5.1,III
- BEREIKEN:01-2119488224-35
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Nitrate of Potash
- CAS-nummer:7757-79-1
- Formule:KNO₃
- MDL-nummer:MFCD00011409
- Molecular Weight:101.1 g/mol
- Merck index:13,07733
- Smelten Pt:334 °C
- Dichtheid:2,109 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-818-8
- UN:1486
- ADR:5.1,III
- BEREIKEN:01-2119488224-35