Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories
Accessories
Leverancier:   OHAUS
Accessories
Leverancier:  OHAUS
Certificaten
Accessories
9 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • 431-0262
    Lysing tube, skirted, PE, with white cap
    Lysing tube, skirted, PE, with white cap
    bacteria
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 402,00 €
    402,00 €
    1 * 100 ST
       402,00 €
  • 431-0263
    Lysing tube, skirted, PE, with yellow cap
    Lysing tube, skirted, PE, with yellow cap
    Yeast
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 402,00 €
    402,00 €
    1 * 100 ST
       402,00 €
  • 431-0264
    Lysing tube, skirted, PE, with blue cap
    Lysing tube, skirted, PE, with blue cap
    fungi
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 402,00 €
    402,00 €
    1 * 100 ST
       402,00 €
  • 431-0265
    Lysing tube, skirted, PE, with orange cap
    Lysing tube, skirted, PE, with orange cap
    soft samples
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 402,00 €
    402,00 €
    1 * 100 ST
       402,00 €
  • 431-0266
    Lysing tube, skirted, PE, with green cap
    Lysing tube, skirted, PE, with green cap
    plant tissue
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 402,00 €
    402,00 €
    1 * 100 ST
       402,00 €
  • 431-0267
    Lysing tube, skirted, PE, with red cap
    Lysing tube, skirted, PE, with red cap
    animal tissue
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 402,00 €
    402,00 €
    1 * 100 ST
       402,00 €
  • 431-0268
    Lysing tube, skirted, PE, with brown cap
    Lysing tube, skirted, PE, with brown cap
    environmental samples
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    - 402,00 €
    402,00 €
       402,00 €
  • 431-0269
    Rack for tubes, PE, holds 25×2 ml tubes
    Rack for tubes, PE, holds 25×2 ml tubes
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - 15,40 €
    15,40 €
    1 * 2 ST
       15,40 €
  • 431-0270
    Sample tube kit, includes 14 PE tubes - 2 each of white, yellow, blue, orange, green, red and brown caps
    Sample tube kit, includes 14 PE tubes - 2 each of white, yellow, blue, orange, green, red and brown caps
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 14 ST
    1 * 14 ST - 52,90 €
    52,90 €
    1 * 14 ST
       52,90 €