Orders LinkContactUsLinkComponent
Water
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Water
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Hydrogen oxide
  • CAS-nummer:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • MDL-nummer:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Merck index:13,10098
  • Kokend Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:0 °C
  • Dichtheid:1 g/cm³ (4 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-791-2
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 51,90 €
    51,90 €
    1 * 1 L
       51,90 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 105,00 €
    105,00 €
    1 * 2,5 L
       105,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource