Orders LinkContactUsLinkComponent
1,4-Dioxaan
Ontvlambaar
Gezondheid
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
1,4-Dioxaan
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
1,4-Dioxaan
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
  • CAS-nummer:123-91-1
  • Formule:C₄H₈O₂
  • MDL-nummer:MFCD00006571
  • Molecular Weight:88.11 g/mol
  • Merck index:13,03330
  • Kokend Pt:101,1 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:11,8 °C
  • Dichtheid:1,03 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:12 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-661-8
  • UN:1165
  • ADR:3,II
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    100 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 L
    1 * 25 L
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource