Orders LinkContactUsLinkComponent
Quinoxaline
Quinoxaline
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # MOLE28973649-100G
Marketsource
Leverancier:   Molekula
Quinoxaline
Catalogus # MOLE28973649-100G
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  91-19-0
Quinoxaline
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  91-19-0
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:91-19-0
  • Formule:C₈H₆N₂
  • MDL-nummer:MFCD00006719
  • Molecular Weight:130.15 g/mol
  • Merck index:12,08263
  • Kokend Pt:230 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:30…32 °C
  • Dichtheid:1,1485 g/cm³ (32 °C)
  • EINECS:202-047-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties