Phenol red
Glass bottle for solids, 100 g
MOLEM86776424
Marketsource
: Molekula
: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- :143-74-8
- :C₁₉H₁₄O₅S
- :MFCD00003552
- :354.38 g/mol
- :13,07329
- :> 300 °C
- :Kamertemperatuur
- :205-609-7
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.