Orders LinkContactUsLinkComponent
Phenol red
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Phenol red
Certificaten
Phenol red
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
CAS No.: 143-74-8 Molecular Formula: C19H14O5S Formula Weight: 354.38 Odour: Odourless Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 326470 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00003552
Synoniemen:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS-nummer:143-74-8
  • Formule:C₁₉H₁₄O₅S
  • MDL-nummer:MFCD00003552
  • Molecular Weight:354.38 g/mol
  • Merck index:14,7247
  • Kokend Pt:>300 °C
  • Smelten Pt:> 300 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-609-7
Product Family Options
Productinformatie