Bromophenol blue
Glass bottle for solids, 25 g
Catalog # MOLE14572165-25G
Marketsource
Supplier: Molekula
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
- CAS Number:115-39-9
- Formula:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
- MDL Number:MFCD00005875
- Molecular Weight:669.97 g/mol
- Merck Index:13,01429
- Melting Pt:273 °C
- Density:1 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Kamertemperatuur
- EINECS:204-086-2
Specifications
Specifications
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:25 g
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.