Bromophenol blue
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Over dit artikel
CAS No.: 115-39-9 Molecular Formula: C19H10Br4O5S Formula Weight: 669.98 Odour: Odourless Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 61698 Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00005875
Synoniemen: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
- CAS-nummer:115-39-9
- Formule:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
- MDL-nummer:MFCD00005875
- Molecular Weight:669.97 g/mol
- Merck index:14,1444
- Smelten Pt:∼ 270 °C (ontbinding)
- Dichtheid:1 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:204-086-2
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
CAS No.: 115-39-9 Molecular Formula: C19H10Br4O5S Formula Weight: 669.98 Odour: Odourless Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 61698 Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00005875
Synoniemen: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
- CAS-nummer:115-39-9
- Formule:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
- MDL-nummer:MFCD00005875
- Molecular Weight:669.97 g/mol
- Merck index:14,1444
- Smelten Pt:∼ 270 °C (ontbinding)
- Dichtheid:1 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:204-086-2
Documents
Product Family Options
Productinformatie