Bromophenol blue, pure indicator
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Over dit artikel
Synoniemen: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
- CAS-nummer:115-39-9
- Formule:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
- MDL-nummer:MFCD00005875
- Molecular Weight:669.97 g/mol
- Merck index:13,01429
- Smelten Pt:279 °C
- Dichtheid:1 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:204-086-2
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
- CAS-nummer:115-39-9
- Formule:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
- MDL-nummer:MFCD00005875
- Molecular Weight:669.97 g/mol
- Merck index:13,01429
- Smelten Pt:279 °C
- Dichtheid:1 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:204-086-2
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Appearance:Pink-orange to red Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Solubility:(0.1 % in ethanol) Clear
- Specific extinction E (1%/1cm):≥1100 (592 nm, in buffer)
- Visual transition interval:from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Product Family Options
Productinformatie
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.