Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromophenol red, Millipore®
Bromophenol red, Millipore®
Glass bottle, 5 g
Catalogus # 1.03023.0005
Leverancier:   Merck
Bromophenol red, Millipore®
Catalogus # 1.03023.0005
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  2800-80-8
Bromophenol red, Millipore®
Glass bottle, 5 g
CAS-nummer:  2800-80-8
Price
259,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-bromophenol] S,S-dioxide
  • CAS-nummer:2800-80-8
  • Formule:C₁₉H₁₂Br₂O₅S
  • MDL-nummer:MFCD00023014
  • Molecular Weight:512.18 g/mol
  • Smelten Pt:230 °C
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • EINECS:220-538-1
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Solubility:
    (20 °C) slightly soluble
  • Melting Point:
    230 °C (decomposition)
  • Molar Mass:
    512.18 g/mol
  • Bulk Density:
    770 kg/m3
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    5 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.