4'-Fluoroacetophenone
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # MOLEM58089548
Marketsource
Leverancier: Molekula
4'-Fluoroacetophenone
Catalogus # MOLEM58089548
Leverancier: Molekula
Marketsource
CAS-nummer: 403-42-9
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
- CAS-nummer:403-42-9
- Formule:C₈H₇FO
- MDL-nummer:MFCD00000354
- Molecular Weight:138.14 g/mol
- Kokend Pt:196 °C (1013 hPa)
- Dichtheid:1,138 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:206-960-9
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g