Orders LinkContactUsLinkComponent
Anisool 99%, Reagent Grade
Anisool 99%, Reagent Grade
Ontvlambaar
   Duurzame opties beschikbaar
Leverancier:   Honeywell Chemicals
Anisool 99%, Reagent Grade
Leverancier:  Honeywell Chemicals
   Duurzame opties beschikbaar
Certificaten
Anisool 99%, Reagent Grade
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
  • ≥95% for general laboratory use.
Synoniemen:  Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
  • CAS-nummer:100-66-3
  • Formule:C₇H₈O
  • MDL-nummer:MFCD00008354
  • Molecular Weight:108.14 g/mol
  • Merck index:13,00672
  • Kokend Pt:154 °C (1,013 hPa)
  • Smelten Pt:–37 °C
  • Smelten Pt:-37 °C
  • Dichtheid:1,00 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:43 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:202-876-1
  • UN:2222
  • ADR:3,III
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Vapor Density:
    3.7 (vs air)
  • Assay (GC):
    Min. 98.5 %
  • Identity (IR):
    complying
  • Vapor Pressure:
    10 mmHg ( 42.2 °C)
  • Autoignition Temperature:
    887 °F
Specificaties
Specificaties
  • Catalog No:
  • 123226-1L
  • 123226-2.5L
  • Environmentally Preferable:
  • Veiligere gezondheid van mens en milieu
  • Veiligere gezondheid van mens en milieu
  • Milieu certificering:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 80,30 €
    80,30 €
    1 * 1 L
       80,30 €
    Specificaties:
      Veiligere gezondheid van mens en milieu
    More
    Specifications
    Cat. No.
    123226-1L
    Environmentally Preferable
    Veiligere gezondheid van mens en milieu
    Milieu certificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
      Veiligere gezondheid van mens en milieu
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 173,00 €
    173,00 €
    1 * 2,5 L
       173,00 €
    Specificaties:
      Veiligere gezondheid van mens en milieu
    More
    Specifications
    Cat. No.
    123226-2.5L
    Environmentally Preferable
    Veiligere gezondheid van mens en milieu
    Milieu certificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
      Veiligere gezondheid van mens en milieu