Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Fluorophenylboronic acid
Glass bottle for solids, 1 g
Catalogus # MOLE18550854-1G
Marketsource
Leverancier:   Molekula
2-Fluorophenylboronic acid
Catalogus # MOLE18550854-1G
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  1993-03-9
2-Fluorophenylboronic acid
Glass bottle for solids, 1 g
CAS-nummer:  1993-03-9
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dihydroxy(2-fluorophenyl)borane, 2-Fluorobenzeneboronic acid, (2-Fluorophenyl)metaboric acid, (2-Fluorophenyl)boronic acid
  • CAS-nummer:1993-03-9
  • Formule:C₆H₆BFO₂
  • MDL-nummer:MFCD00674013
  • Molecular Weight:139.92 g/mol
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 g