Orders LinkContactUsLinkComponent
Thiomersal
Thiomersal
Giftig
Gezondheid
Milieu
Marketsource
Leverancier:   Serva
Thiomersal
Leverancier:  Serva
Marketsource
Certificaten
Thiomersal
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Ethylmercurithiosalicylic acid sodium salt, Sodium ethylmercurithiosalicylate, Thimerosal, Merthiolat, 2-[(Ethylmercury)thio]benzoic acid sodium salt, 2-(Ethylmercuriomercapto)benzoic acid sodium salt, 2-(Ethylmercuriothio)benzoic acid sodium salt
  • CAS-nummer:54-64-8
  • Formule:2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
  • MDL-nummer:MFCD00013062
  • Molecular Weight:404.82 g/mol
  • Merck index:12,09451
  • Smelten Pt:232…233 °C
  • Flits Pt:250 °C (gesloten beker)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-210-4
  • UN:2025
  • ADR:6.1,II
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 137,00 €
    137,00 €
    1 * 25 g
       137,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 410,00 €
    410,00 €
    1 * 100 g
       410,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.