Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Bromophenyl isothiocyanate
4-Bromophenyl isothiocyanate
Marketsource
Leverancier:   Thermo Scientific
4-Bromophenyl isothiocyanate
Leverancier:  Thermo Scientific
Marketsource
Certificaten
4-Bromophenyl isothiocyanate
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  1-Bromo-4-isothiocyanatobenzene, 4-Bromophenylisothiocyanate
  • CAS-nummer:1985-12-2
  • Formule:C₇H₄BrNS
  • MDL-nummer:MFCD00004808
  • Molecular Weight:214.09 g/mol
  • Kokend Pt:142…144 °C (14 mmHg)
  • Smelten Pt:60 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 g
    1 * 50 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource