ContactUsLinkComponent
Industriële stofzuiger, 2D-25L (DT) MFS WT
  TIGV111403B
 :  TIGER-VAC
undefined
Industriële stofzuiger, 2D-25L (DT) MFS WT
  TIGV111403B
 :  TIGER-VAC
  • Luchtstroom:
    153 m3/h
  • Filters:
    HEPA-filter - Inbegrepen met een efficiëntie van 99,995% op 0,3 micron. Getest: IEST RP-CC001. H14 volgens MPPS-methode volgens EN 1822 en OSHA-conform.
  • Vacuümdruk:
    2030 mm H2O
  • Omschrijving:
    Industriële stofzuiger, 2D-25L (DT) MFS WT met HEPA
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    2D-25L (DT) MFS WT
  • b×d×h:
    580×530×1022 mm
  • Terugwinning:
    Dry recovery tank 24,6 l
  • Snoerlengte:
    10,6 m
  • Frequentie:
    50 Hz
  • Geluidsniveau:
    75 dB (A)
  • Vermogen:
    1200 W
  • Spanning:
    230 V
  • Phase:
    Single
  • VPE:
    1
Deze zeer efficiënte stofzuiger is ontworpen voor algemene schoonmaakwerkzaamheden in de voedingsindustrie.
  • Bypass zware motor
  • Handmatig filterschuddersysteem (MFS)
  • Afneembare opvangtank (DT) voor gemakkelijke verwijdering van teruggewonnen materialen
  • Uitgerust met een 4-wiel kar en gereedschapsmand
  • De wagen heeft SD (statisch dissiperende) geleidende wielen
Constructie: Robuuste behuizing met poedercoating en roestvrijstalen vuilwatertank (RVS AISI 430).
 : Alle HEPA-stofzuigers worden getest op aërosollekkage voordat ze de faciliteit verlaten.
 : Inclusief een complete gereedschapsset met een doorzichtige aanzuigslang. Er zijn verschillende optionele accessoires verkrijgbaar, waaronder: autoclaveerbare slangen en gereedschappen en ook ESD-veilige slangen en gereedschappen. Neem contact met ons op voor meer informatie.
 : Opmerking: Alleen voor droog herstel.