Orders LinkContactUsLinkComponent
Cicloheximide
Cicloheximide
Giftig
Gezondheid
Milieu
Leverancier:   PanReac AppliChem
Cicloheximide
Leverancier:  PanReac AppliChem
Certificaten
Cicloheximide
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • CAS-nummer:66-81-9
  • Formule:C₁₅H₂₃NO₄
  • MDL-nummer:MFCD00082346
  • Molecular Weight:281.35 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-636-0
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 72,60 €
    72,60 €
    1 * 1 g
       72,60 €
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 281,00 €
    281,00 €
    1 * 5 g
       281,00 €
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1 060,00 €
    1 060,00 €
    1 * 25 g
       1 060,00 €