trans-2-Hydroxycinnamic acid
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # MOLE49871841-100G
Marketsource
Leverancier: Molekula
trans-2-Hydroxycinnamic acid
Catalogus # MOLE49871841-100G
Leverancier: Molekula
Marketsource
CAS-nummer: 614-60-8
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, 2-Hydroxycinnamic acid, predominantly trans, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, o-Coumaric acid
- CAS-nummer:614-60-8
- Formule:C₉H₈O₃
- MDL-nummer:MFCD00004379
- Molecular Weight:164.16 g/mol
- EINECS:210-386-4
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g
- Cat. No.:MOLE49871841-100G
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.