Orders LinkContactUsLinkComponent
trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98%
trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98%
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98%
Certificaten
trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98%
trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98%
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 614-60-8 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 1100900
Synoniemen:  (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, 2-Hydroxycinnamic acid, predominantly trans, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, o-Coumaric acid
  • CAS-nummer:614-60-8
  • Formule:C₉H₈O₃
  • MDL-nummer:MFCD00004379
  • Molecular Weight:164.16 g/mol
  • Kokend Pt:330 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:∼ 210 °C (ontbinding)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:210-386-4
Product Family Options
Productinformatie
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.