Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Chlorocinnamic acid
4-Chlorocinnamic acid
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # MOLEM29907936
Marketsource
Leverancier:   Molekula
4-Chlorocinnamic acid
Catalogus # MOLEM29907936
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  1615-02-7
4-Chlorocinnamic acid
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  1615-02-7
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  3-(4-Chlorophenyl)acrylic acid
  • CAS-nummer:1615-02-7
  • Formule:C₉H₇ClO₂
  • MDL-nummer:MFCD00004396
  • Molecular Weight:182.61 g/mol
  • Kokend Pt:311 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:252…254 °C
  • EINECS:216-564-8
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Specificaties