ContactUsLinkComponent
VWR® LCO 304, geleidbaarheidsmeter, handheld
VWR® LCO 304, geleidbaarheidsmeter, handheld
  663-0349
undefined
VWR® LCO 304, geleidbaarheidsmeter, handheld
  663-0349
  • Temperatuurbereik:
    −5,0...+100,0 °C
  • Omschrijving:
    Handheld conductivity meter, LCO 304
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    LCO 304
  • Temperatuurnauwkeurigheid:
    ±0,3 °C
  • b×d×h:
    54×28×108 mm
  • Conformiteit:
    IP 65/IP 67
  • Geleidbaarheid nauwkeurigheid:
    (±1% of mV) ±0,5% FS
  • Geleidbaarheidsbereik:
    0,000 - 2,000 µS/cm
    0,00 - 20,00 µS/cm
    0,0 - 100,0 µS/cm
  • Aflezing:
    3-line display with backlight
  • Voeding:
    2× AA battery
  • Weerstand - bereik:
    0,0100 - 0,2000 MΩ·cm
    0,010 - 2,000 MΩ·cm
    0,01 - 20,00 MΩ·cm
  • Sensortype:
    2-pole stainless steel measuring cell
  • Temperatuurcompensatie:
    Off: Deactivated
    nLF: Non linear, according to EN 27888
    LIN: Linear with variable coefficients
    NaCl: For weak NaCl solutions in accordance with EN 60746-3
  • Gewicht:
    0,23 kg
  • VPE:
    1
Dit hoge resolutie apparaat voor het meten van de geleidbaarheid tot 100 μS/cm wordt geleverd met een RVS meetcel voor metingen in zuiver en ultrazuiver water.
  • Meet geleidbaarheid en specifieke weerstand
  • Vast aangesloten 2-polige meetcel (RVS) met geïntegreerde temperatuursensor
  • Stof- en waterdichte (IP 65/IP 67) ABS-behuizing
  • 3-regelig display met batterijstatusindicator en achtergrondverlichting, beschermd door een onbreekbaar paneel, bovendisplay met één druk op de knop
  • HOLD-functie, min./max. waarden, automatische verschuiving van het meetbereik en automatische temperatuurcompensatie
Typische toepassingen zijn onder meer: Laboratoria, kwaliteitsborging en service.
 : Geleverd met RVS meetcel (Ø 12 mm, 1,2 m kabel), kalibratielogboek, twee batterijen en handleiding.