VWR® HCO 304, geleidbaarheidsmeter, handheld
Catalog # 663-0348
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Temperatuurbereik:−5,0...+100,0 °C
- Omschrijving:Handheld conductivity meter, HCO 304
- Model:HCO 304
- Temperatuurnauwkeurigheid:±0,3 °C
- b×d×h:54×28×108 mm
- Conformiteit:IP 65/IP 67
- Geleidbaarheid nauwkeurigheid:(±0,5% of mV) ±0,5% FS
- Geleidbaarheidsbereik:0 - 2000 µS/cm
0,00 - 20,00 mS/cm
0,0 - 100,0 mS/cm - Aflezing:3-line display with backlight
- Voeding:2× AA battery
- Zoutgehalte - bereik:0,0 - 50,0 g/kg water
- Sensortype:2-pole graphite measuring cell
- TDS - bereik:0 - 2000 mg/L
- Temperatuurcompensatie:Off: Deactivated
nLF: Non linear, according to EN 27888 - Gewicht:0,2 kg
- VPE:1
Specifications
About this item
Dit nauwkeurige apparaat, dat wordt gebruikt voor het meten van de geleidbaarheid tot 100 mS/cm, wordt geleverd met een duurzame grafietmeetcel met groot bereik voor universeel gebruik van DI-water tot zout water.
- Meet geleidbaarheid, zoutgehalte en TDS
- Vast aangesloten tweepolige meetcel (grafiet) met geïntegreerde temperatuursensor
- Stof- en waterdichte (IP 65/IP 67) ABS-behuizing
- 3-regelig display met batterijstatusindicator en achtergrondverlichting, beschermd door een onbreekbaar paneel, bovendisplay met één druk op de knop
- HOLD-functie, min-/max-waarden, automatische verschuiving van het meetbereik, automatische temperatuurcompensatie
Typische toepassingen zijn onder meer: Zoet- en zoutwateraquaria, omgekeerde osmose en soortgelijke filters, reinigingsprocessen, koel-/smeerprocessen, plantenteelt en landbouw, laboratoria en kwaliteitsborging.
Delivery: Geleverd met grafiet meetcel (Ø 12 mm, 1,2 m kabel), kalibratielogboek, twee batterijen en handleiding.