Orders LinkContactUsLinkComponent
Maleïnezuur
Maleïnezuur
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # ROTHK304.1
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Maleïnezuur
Catalogus # ROTHK304.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  110-16-7
Maleïnezuur
Maleïnezuur
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  110-16-7
Price
69,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:110-16-7
  • Formule:C₄H₄O₄
  • MDL-nummer:MFCD00063177
  • Molecular Weight:116.07 g/mol
  • Merck index:13,05726
  • Kokend Pt:256 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:130…131 °C
  • Dichtheid:1,59 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:127 °C (gesloten beker)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:203-742-5
  • UN:3261
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g
Specificaties