Orders LinkContactUsLinkComponent
Maleïnezuur
Maleïnezuur
5 kg
Catalog # MOLE37286853-5KG
Irritant
Marketsource
Supplier:   Molekula
Maleïnezuur
Catalog # MOLE37286853-5KG
Supplier:  Molekula
Marketsource
CAS Number:  110-16-7
Maleïnezuur
Maleïnezuur
5 kg
CAS Number:  110-16-7
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 5 kg
Product Details & Documents
  • CAS Number:110-16-7
  • Formula:C₄H₄O₄
  • MDL Number:MFCD00063177
  • Molecular Weight:116.07 g/mol
  • Merck Index:13,05726
  • Boiling Pt:256 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:130…131 °C
  • Density:1,59 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:127 °C (gesloten beker)
  • Storage Temperature:Kamertemperatuur
  • EINECS:203-742-5
  • UN:3261
  • ADR:8,III
Specifications
Specifications
  • VPE:
    5 kg
Specifications