Orders LinkContactUsLinkComponent
Maleïnezuur 99%
Maleïnezuur 99%
Maleïnezuur 99%
Maleïnezuur 99%
Maleïnezuur 99%
  •  :110-16-7
  •  :C₄H₄O₄
  •  :MFCD00063177
  •  :116.07 g/mol
  •  :13,05726
  •  :256 °C (1013 hPa)
  •  :134…138 °C
  •  :1.59 g/cm³ (20 °C)
  •  :127 °C
  •  :Kamertemperatuur
  •  :203-742-5
  •  :3261
  •  :8,III
Documents
  • Appearance:
    White Crystalline powder or granules and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    130 to 138 °C
  • Water:
    ≤2 %
  • HPLC:
    ≥98.5 %
  • Titration with NaOH:
    98.5 to 101.5 % (on dry substance)
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
Product Family Options
  • Verpakking
    VPE
  • Plastic bottle
    100 g
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 39,40 €
    39,40 €
    1 * 100 g
       39,40 €
  • Plastic bottle
    1 kg
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 74,20 €
    74,20 €
    1 * 1 kg
       74,20 €
  • Plastic drum
    5 kg
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 245,00 €
    245,00 €
    1 * 5 kg
       245,00 €
  • Fibre drum
    25 kg
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 1 390,00 €
    1 390,00 €
    1 * 25 kg
       1 390,00 €