Orders LinkContactUsLinkComponent
Bisacrylamide, Sigma-Aldrich®
Bisacrylamide, Sigma-Aldrich®
Giftig
Gezondheid
Leverancier:   Merck
Bisacrylamide, Sigma-Aldrich®
Leverancier:  Merck
Certificaten
Bisacrylamide, Sigma-Aldrich®
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
  • CAS-nummer:110-26-9
  • Formule:(H₂C=CHCONH)₂CH₂
  • MDL-nummer:MFCD00008625
  • Molecular Weight:154.17 g/mol
  • Kokend Pt:125 °C (3,33 hPa)
  • Smelten Pt:185 °C
  • Dichtheid:1,235 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:138 °C
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
  • EINECS:203-750-9
  • ADR:6.1,
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • UN:2811
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Assay (acidimetric following saponification) (%):
    min. 99,0
  • DNases:
    not detectable
  • Free acid (acrylic acid) (%):
    max. 0,02
  • Heavy metals (as Pb) (%):
    max. 0,001
  • Identity (IR-Spectrum):
    passes test
  • Water (%):
    max. 0,5
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Kunststof fles
    50 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 53,90 €
    53,90 €
    1 * 50 g
       53,90 €
  • Kunststof fles
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 96,40 €
    96,40 €
    1 * 100 g
       96,40 €
  • Glass bottle for solids
    1.000 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 g
    1 * 1.000 g
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.