Ga naar:
Over dit artikel
Synoniemen: Prop-2-enamide
- CAS-nummer:79-06-1
- Formule:C₃H₅NO
- MDL-nummer:MFCD00008032
- Molecular Weight:71.08 g/mol
- Kokend Pt:232 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:84,5 °C
- Dichtheid:1,122 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:138 °C
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:201-173-7
- ADR:6.1,
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- UN:2074
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Prop-2-enamide
- CAS-nummer:79-06-1
- Formule:C₃H₅NO
- MDL-nummer:MFCD00008032
- Molecular Weight:71.08 g/mol
- Kokend Pt:232 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:84,5 °C
- Dichtheid:1,122 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:138 °C
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:201-173-7
- ADR:6.1,
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- UN:2074
Product Family Options
Productinformatie