Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Schudapparaten
Roterende/schommelende schudapparaten
Platform rocker, tapped density tester
Platform rocker, tapped density tester
Platform rocker, tapped density tester
Catalog # VARI52-1080
Supplier:
VARIAN
Expand image
Platform rocker, tapped density tester
Catalog # VARI52-1080
Supplier:
VARIAN
Specifications
Omschrijving:
Platform, 250 ml, 3 mm drop, USP or ASTM
Environmentally Preferable:
VPE:
1
Specifications
About this item
Product Details
Product Details