SPE-kolommen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophilic SC-DVB (SO3)
Catalog # 8111-04
Supplier: Avantor
Specifications
- Capaciteit:3 ml
- Seq:07
- Bedgewicht:50 mg
- Fase:Hydrofiel SC-DVB
- VPE:1
Specifications
About this item
Deze kolommen zijn voorzien van BAKERBOND® DVB-polymeerharsen, die het product zijn van ultra-schone polymeermicrodeeltjestechnologie. Deze harsdeeltjes hebben een groot oppervlak, zijn zeer stijf, zijn stabiel in het pH-bereik van 1 tot 14, zijn waterbevochtigbaar en worden niet beïnvloed door sorbentdroging. Deze kolommen worden aanbevolen wanneer geavanceerde detectiemethoden worden gebruikt.
- Verbeterde terugwinning bij monstervoorbereiding
- Op polymeerbasis
Algemene toepassingen: ionische, basische analyten.
Deze SPE-kolommen kunnen worden gebruikt in de gemengde modus.