Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Glycerine
Glycerine
Glycerine
Glycerine
VWRS24389.364
:
VWR Collection
:
Glycerine
VWRS24389.364
:
VWR Collection
:
Verpakking:
Plastic bottle
VPE:
5 L
Seq:
5190
:
:
92.09 g/mol
:
13,04497
:
290 °C (1013 hPa)
:
18.6 °C
:
1.26 g/cm³ (20 °C)
:
177 °C
:
Kamertemperatuur
:
200-289-5
:
56-81-5
:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH
:
MFCD00004722