ContactUsLinkComponent
Glycerine
Glycerine
  VWRS24389.364
 :  
undefined
Glycerine
  VWRS24389.364
 :  
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    5 L
  • Seq:
    5190
 :
 :92.09 g/mol
 :13,04497
 :290 °C (1013 hPa)
 :18.6 °C
 :1.26 g/cm³ (20 °C)
 :177 °C
 :Kamertemperatuur
 :200-289-5
 :56-81-5
 :HOCH₂CH(OH)CH₂OH
 :MFCD00004722