Dithiothreitol (DTT, Cleland's reagent) ≥99.5% (by iodometry) voor de biochemie
Leverancier: PanReac AppliChem
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:3483-12-3
:27565-41-9
Formule:C₄H₁₀O₂S₂
MDL-nummer:MFCD00004877
:154.25 g/mol
Kokend Pt:∼125 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:42…44 °C
Flits Pt:>110 °C
Temperatuur bij opslag:Koelkast
EINECS:222-468-7
:GHS07
Frequently Bought Together