ContactUsLinkComponent
Ethanol 96% (v/v), SPECTRONORM® for spectroscopy
  20822.290
   Veiligere gezondheid van mens en milieu
 :  
undefined
Ethanol 96% (v/v), SPECTRONORM® for spectroscopy
  20822.290
   Veiligere gezondheid van mens en milieu
 :  
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Veiligere gezondheid van mens en milieu
  • Milieu certificering:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 99.8 %
  • Assay (V/V):
    96,2-96,5%
  • Evaporation residue:
    Max. 5 ppm
  • Water:
    5,2-7,5%
  • Transmittance (210 nm):
    Min. 35 %
  • Transmittance (220 nm):
    Min. 55 %
  • Transmittance (230 nm):
    Min. 72 %
  • Transmittance (240 nm):
    Min. 90 %
  • Transmittance (250 nm):
    Min. 95 %
  • Transmittance (from 270 nm):
    Min. 98 %
 : Ethyl alcohol
 :
 :46.07 g/mol
 :12 °C (gesloten beker)
 :200-578-6
 :1170
 :01-2119457610-43
 :GHS02
 :GHS07
 :Kamertemperatuur
 :64-17-5
 :C₂H₅OH
 :MFCD00003568
 :78.3 °C (1013 hPa)
 :–117 °C
 :0.7895 g/cm³ (20 °C)
 :3 II
 :12,03806
 :Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.