1-Hexadecanol
Glass bottle for solids, 300 mg
Catalogus # EDQMC0990000
Leverancier: EDQM
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
- CAS-nummer:36653-82-4
- Formule:H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
- MDL-nummer:MFCD00004760
- Molecular Weight:242.45 g/mol
- Merck index:13,02037
- Kokend Pt:305…330 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:46…52 °C
- Dichtheid:0,81 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:>110 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:253-149-0
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:300 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.