Ethyleenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Catalog # SERA11310.01
Fournisseur: Serva
Numéro CAS:
Spécifications
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L
- Seq:5037
Spécifications
À propos de cet article
:
:76.1 g/mol
Index Merck:12,06118
Point d'ébullition:124,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–85 °C
Densité:0,964 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:39 °C
EINECS:203-713-7
UN:1188
ADR:3,III
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Température de stockage:Kamertemperatuur
Numéro CAS:109-86-4
Formule:C₃H₈O₂
Numéro MDL:MFCD00002867