Ethyleenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol), Millipore®
Catalogus # 1.15118.9026
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Receptacle PE/metal, returnable
- VPE:25 L
- Seq:5327
Specificaties
Over dit artikel
:
:76.1 g/mol
Merck index:12,06118
Kokend Pt:124,6 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:–85 °C
Dichtheid:0,964 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:39 °C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:203-713-7
UN:1188
ADR:3,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS02
:GHS08
:GHS07
CAS-nummer:109-86-4
Formule:C₃H₈O₂
MDL-nummer:MFCD00002867