Ethyleenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) 99+% for spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:109-86-4
:
Formule:C₃H₈O₂
MDL-nummer:MFCD00002867
:76.1 g/mol
Merck index:12,06118
Kokend Pt:124,6 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:–85 °C
Dichtheid:0,96 g/cm³
Flits Pt:38 °C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:203-713-7
UN:1188
ADR:3,III
:GHS07
:GHS08
:GHS02
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.1 %
- GC:≥99.0 %
- UV:1 cm cell vs water
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.001 %
- Acidity:≤0.0008 meq/g
- Peroxides:≤0.002 % (as H2O2)
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together