Hexymethyleendiamine
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # ROTH4465.1
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
- CAS-nummer:124-09-4
- Formule:C₆H₁₆N₂
- MDL-nummer:MFCD00008243
- Molecular Weight:116.21 g/mol
- Merck index:13,04713
- Kokend Pt:205 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:39…42 °C
- Dichtheid:0,66 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:80 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:204-679-6
- UN:2280
- ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.