Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethyleendiamine
Glass bottle, 250 mL
Catalogus # ROTH3049.1
Ontvlambaar
Corrosief
Gezondheid
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Ethyleendiamine
Catalogus # ROTH3049.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  107-15-3
Ethyleendiamine
Ethyleendiamine
Glass bottle, 250 mL
CAS-nummer:  107-15-3
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
  • CAS-nummer:107-15-3
  • Formule:C₂H₈N₂
  • MDL-nummer:MFCD00008204
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • Merck index:13,03829
  • Kokend Pt:117 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:8,5 °C
  • Dichtheid:0,898 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:34 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:203-468-6
  • UN:1604
  • ADR:8,II
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    250 mL
Specificaties