Taurine
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # MOLE13830142-1KG
Marketsource
Leverancier: Molekula
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 2-Aminoethanesulphonic acid
- CAS-nummer:107-35-7
- Formule:C₂H₇NO₃S
- MDL-nummer:MFCD00008197
- Molecular Weight:125.15 g/mol
- Merck index:13,09163
- Smelten Pt:300 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:203-483-8
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 kg