N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # MOLE68604730-500G
Marketsource
Leverancier: Molekula
N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine
Catalogus # MOLE68604730-500G
Leverancier: Molekula
Marketsource
CAS-nummer: 110-18-9
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
- CAS-nummer:110-18-9
- Formule:C₆H₁₆N₂
- MDL-nummer:MFCD00008335
- Molecular Weight:116.21 g/mol
- Kokend Pt:120 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–64 °C
- Dichtheid:0,7765 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:17 °C (gesloten beker)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:203-744-6
- UN:2372
- ADR:3,II
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.