VWR® Basic ESD haarkapjes
, wit, 580 mm
Catalogus # 113-8900
Small Business Enterprise
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerp haarkapjes zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP) materiaal, dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
- Antistatische eigenschappen
Gewicht: 10 g/m²
Packaging: 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.
Documents
Food Contact Certificate
Aanvullende productdetails
TDS VWR® Basic Bouffant Cap ESD
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Ø:580 mm
- Kleur:wit
- Cat. No.:113-8900
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Electronics/semi-conductor|Industrial|Food
- Antistatisch:+