Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, ESD mob caps
VWR® Basic, ESD mob caps
wit, 530 mm
Catalogus # 113-8899
Leverancier:   VWR Collection
VWR® Basic, ESD mob caps
Catalogus # 113-8899
Leverancier:  VWR Collection
VWR® Basic, ESD mob caps
VWR® Basic, ESD mob caps
wit, 530 mm
Price
86,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Deze geplooide wegwerppetten zijn gemaakt van een niet-geweven, spunbonded polypropyleen (SPP) stof, die beschermt tegen vuil, roet en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Vrij van natuurrubberlatex
  • Enkel elastiek
  • Antistatische eigenschappen
Gewicht: 10 g/m²
Verpakking: 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.
Specificaties
  • Ø:
    530 mm
  • Kleur:
    wit
  • Cat. No.:
    113-8899
  • Kledingstuk toepassing:
    General Purpose|Electronics/semi-conductor|Industrial|Food
  • Antistatisch:
    +
  • Gewicht:
    10 g/m²