Tetranatriumethyleendiaminetetraacetaat tetrahydraat 98% (by complexometric analysis), Calbiochem®
34103-500
:
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:500 g
- Seq:3645
:
:452.23 g/mol
:12,03557
:> 300 °C
:6.9 g/cm³ (20 °C)
:200-573-9
:GHS05
:GHS07
:Kamertemperatuur
:13235-36-4
:C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·4H₂O
:MFCD00150027