Oxaalzuur 10%
Leverancier: VWR Collection
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:144-62-7
:
Formule:C₂H₂O₄
MDL-nummer:MFCD00002573
:90.04 g/mol
Merck index:13,06980
Kokend Pt:365 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:99…100 °C
Dichtheid:1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:205-634-3
UN:3261
ADR:8,II
:GHS07
Frequently Bought Together